Läs mer
Proteintech ChromoTek MK2-Trap Agarose
Beskrivning
- Innehåller en MK2 Nanobody/VHH konjugerad till agarospärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP |
| Mål | K2 (MAP-kinasaktiverat proteinkinas 2, MAPKAP-K2); Art-reaktivitet: Testad på människa, mus, hamster; Posttranslationella ändringar: MK2-Trap känner igen ofosforylerad MK2 och Phospho-MK2 (Thr222). Specificitet på Phospho-MK2 (Thr334) testades inte. |
| Etikett eller färgämne | Agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 200 reaktioner |