Läs mer
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Agarose Beads
Beskrivning
- Består av en mNeonGreen Nanobody/VHH kopplad till agarospärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, Chip, RIP |
| Mål | mNeongrön, Branchiostoma lanceolatum |
| Etikett eller färgämne | Agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 400 reaktioner |