Läs mer
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose
Produktkod. 17303403
Change view
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för
17303403 200 reaktioner
17313403 400 reaktioner
17373393 10 reaktioner
17383393 100 reaktioner
17393393 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17303403 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer ntma200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose är ett affinitetsharts för IP av mNeonGreen-fusionsproteiner.
  • Består av en mNeonGreen Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas.
För användning med (applikation) IP, CoIP, Chip, RIP
Mål mNeongrön, Branchiostoma lanceolatum
Etikett eller färgämne Magnetisk agaros
Art Alpacka
Tillräckligt för 200 reaktioner