Läs mer
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose
Beskrivning
- Består av en mNeonGreen Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifica
Specifica
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, Chip, RIP |
| Mål | mNeongrön, Branchiostoma lanceolatum |
| Etikett eller färgämne | Magnetisk agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 400 reaktioner |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?