Läs mer
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose
Produktkod. 17393393
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
Produktkod. 17393393
Brand: Proteintech ntma20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose är ett affinitetsharts för IP av mNeonGreen-fusionsproteiner.
  • Består av en mNeonGreen Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas.
För användning med (applikation) IP, CoIP, Chip, RIP
Mål mNeongrön, Branchiostoma lanceolatum
Etikett eller färgämne Magnetisk agaros
Art Alpacka
Tillräckligt för 20 reaktioner