Läs mer
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose Kit
Produktkod. 17323403
Kvantitet:
20 reaktioner
Produktkod. 17323403
Brand: Proteintech ntmak20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kit med 20 reaktioner av mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose och lyserings-, spädnings-, tvätt- och elueringsbuffertar.
  • ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose är ett affinitetsharts för IP av mNeonGreen-fusionsproteiner
  • Består av en mNeonGreen Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Kvantitet 20 reaktioner
Tillräckligt för 20 reaktioner