Läs mer
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Agarose Kit
Kvantitet:
20 reaktioner
Beskrivning
- Myc-Trap™ Agarose är ett affinitetsreagens för IP och rening av Myc-märkta proteiner
- Består av en Myc Nanobody/VHH kopplad till agarospärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Tillräckligt för | 20 reaktioner |