Läs mer
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Magnetisk agaros
Produktkod. 17303583
Change view
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för
17303583 100 reaktioner
17313583 20 reaktioner
17323583 200 reaktioner
17333583 400 reaktioner
17393573 10 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17303583 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer ytma100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ChromoTek Myc-Trap™ Magnetic Agarose är ett affinitetsharts för IP av Myc-fusionsproteiner.
  • Består av en Myc Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Innehåll och lagring Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande lagra vid 4 °C. Stabil i ett år.
För användning med (applikation) IP, CoIP, Chip, RIP
Mål Myc-tag-sekvensmotiv EQKLISEEDL vid N-terminalen, C-terminalen eller det inre stället av fusionsproteinet. Endogent c-myc är INTE bundet.
Etikett eller färgämne Magnetisk agaros
Art Alpacka
Tillräckligt för 100 reaktioner