Läs mer
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Magnetisk agaros
Beskrivning
- Består av en Myc Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande lagra vid 4 °C. Stabil i ett år. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, Chip, RIP |
| Mål | Myc-tag-sekvensmotiv EQKLISEEDL vid N-terminalen, C-terminalen eller det inre stället av fusionsproteinet. Endogent c-myc är INTE bundet. |
| Etikett eller färgämne | Magnetisk agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 20 reaktioner |