Läs mer
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Humant Ig, Lambda-LC-specifikt VHH, biotinylerat
Description
- De Nano-CaptureLigand™ humant Ig, lambda-LC fångar upp och immobiliserar humana Ig lambda lätta kedja (LC) antikroppar mot avidin/streptavidin belagda ytor som används i BLI, SPR och ELISA analyser
- Består av en biotinylerad nanokropp som specifikt binder till humana Ig lambda LC-antikroppar med hög affinitet och på ett platsriktat sätt
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 10μ L |
| Målspecificitet | Lambda-LC av humana Ig lambda-antikroppar |
| Konjugera | Biotin |
| Klonalitet | Monoklonal |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid +4 °C/+40 °F. Valfritt: Alikvot vid ankomst och förvara vid -20 °C/-4 °F |
| För användning med (applikation) | BLI, SPR, ELISA |