Läs mer
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Humant IgE, rekombinant VHH, biotinylerat
Produktkod. 17343463
Change view
Kvantitet:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17343463 100μ L
17333463 10μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17343463 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer shuEB1100
 Begränsad artikel
I lager
Nano-CaptureLigand för humant IgE: enkeldomänantikropp/VHH [CTK0111], biotinylerad.
  • ChromoTek Nano-CaptureLigand™ humant IgE, VHH, biotinylerat används för platsriktad och specifik immobilisering av humant IgE i biosensor och ELISA analyser
  • Det fångar upp icke-biotinylerade humana IgE-antikroppar mot streptavidin/avidin
  • Nano-CaptureLigand humant IgE, VHH, biotinylerat omfattar en monoklonal biotinylerad VHH/ Nanobody
Specifikationer
Kvantitet 100μ L
Målspecificitet Fc-fragment av humant IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4, Fc-fragment av kanin IgG
Konjugera Biotin
Klonalitet Monoklonal
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid +4 °C/+40 °F. Valfritt: Alikvot vid ankomst och förvara vid -20 °C/-4 °F
För användning med (applikation) BLI, SPR, ELISA