Läs mer
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Humant IgG/kanin-IgG, Fc-specifikt VHH, biotinylerat
Produktkod. 17373463
Change view
Kvantitet:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17373463 10μ L
17383463 100μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17373463 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer shurbGB110
Nano-CaptureLigand för humant IgG och kanin-IgG: Fc-specifik enkeldomänantikropp/VHH [CTK0101], biotinylerad.
  • De Nano-CaptureLigand™ humant IgG fångar och immobiliserar Fc-fragmentet av humana IgG-antikroppar mot avidin/streptavidin-belagda ytor som används i BLI, SPR och ELISA analyser
  • Består av en biotinylerad nanokropp som specifikt binder till humana IgG-antikroppar med hög affinitet och på ett platsriktat sätt
Specifikationer
Kvantitet 10μ L
Målspecificitet Humant IgE
Konjugera Biotin
Klonalitet Monoklonal
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid +4 °C/+40 °F. Valfritt: Alikvot vid ankomst och förvara vid -20 °C/-4 °F
För användning med (applikation) BLI, SPR, ELISA