Läs mer
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Mus IgE, VHH, biotinylerad
Produktkod. p-7235996
Kvantitet:
10μ L
100μ L
Produktkod. 17333483
Brand: Proteintech smsEB110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nano-CaptureLigand för mus-IgE: enkeldomänantikropp/VHH [CTK0112], biotinylerad.
  • De Nano-CaptureLigand mus-IgE för platsriktad och specifik immobilisering av mus-IgE-antikroppar mot avidin/streptavidin-belagda ytor som används i biosensorer och ELISA analyser
  • Består av en biotinylerad nanokropp som specifikt binder till mus-IgE-subklassen med hög affinitet och på ett platsriktat sätt
Specifikationer
Kvantitet 10μ L
Målspecificitet Mus IgE
Konjugera Biotin
Klonalitet Monoklonal
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid +4 °C/+40 °F. Valfritt: Alikvot vid ankomst och förvara vid -20 °C/-4 °F
För användning med (applikation) BLI, SPR, ELISA