Läs mer
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Mus IgG1, Fc-specifik VHH, biotinylerad
Produktkod. 17363483
Change view
Kvantitet:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17363483 100μ L
17353483 10μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17363483 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer smsG1B1100
 Begränsad artikel
I lager
Nano-CaptureLigand för mus IgG1: Fc-specifik enkeldomänantikropp/VHH [CTK0103], biotinylerad.
  • De Nano-CaptureLigand mus-IgG1 fångar och immobiliserar mus-IgG1-antikroppar och Fc-fragment till avidin/streptavidin-belagda ytor som används i BLI, SPR och ELISA analyser
  • Består av en biotinylerad nanokropp som specifikt binder till mus-IgG1-subklassen med hög affinitet och på ett platsriktat sätt
Specifikationer
Kvantitet 100μ L
Målspecificitet Fc-fragment av mus IgGl
Konjugera Biotin
Klonalitet Monoklonal
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid +4 °C/+40 °F. Valfritt: Alikvot vid ankomst och förvara vid -20 °C/-4 °F
För användning med (applikation) BLI, SPR, ELISA