Läs mer
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Mus IgG2a, Fc-specifik VHH, biotinylerad
Produktkod. 17393483
Change view
Kvantitet:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17393483 10μ L
17303493 100μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17393483 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer smsG2aB110
 Begränsad artikel
I lager
Nano-CaptureLigand för mus IgG2a: Fc-specifik enkeldomänantikropp/VHH [CTK0108], biotinylerad.
  • De Nano-CaptureLigand mus-IgG2a fångar och immobiliserar mus-IgG2a-antikroppar och Fc-fragment till avidin/streptavidin-belagda ytor som används i BLI, SPR och ELISA analyser
  • Består av en biotinylerad nanokropp som specifikt binder till mus-IgG2a-subklassen med hög affinitet och på ett platsriktat sätt
Specifikationer
Kvantitet 10μ L
Målspecificitet Fc-fragment av mus IgG2a
Konjugera Biotin
Klonalitet Monoklonal
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid +4 °C/+40 °F. Valfritt: Alikvot vid ankomst och förvara vid -20 °C/-4 °F
För användning med (applikation) BLI, SPR, ELISA