Läs mer
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Mus IgG2b, Fc-specifik VHH, biotinylerad
Produktkod. 17313493
Change view
Kvantitet:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17313493 10μ L
17323493 100μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17313493 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer smsG2bB110
Nano-CaptureLigand för mus IgG2b: Fc-specifik enkeldomänantikropp/VHH [CTK0106], biotinylerad.
  • De Nano-CaptureLigand mus-IgG2b fångar och immobiliserar mus-IgG2b-antikroppar och Fc-fragment till avidin/streptavidin-belagda ytor som används i BLI, SPR och ELISA analyser
  • Består av en biotinylerad nanokropp som specifikt binder till mus-IgG2b-antikroppar med hög affinitet och på ett platsriktat sätt
Specifikationer
Kvantitet 10μ L
Målspecificitet Fc-fragment av mus IgG2b
Konjugera Biotin
Klonalitet Monoklonal
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid +4 °C/+40 °F. Valfritt: Alikvot vid ankomst och förvara vid -20 °C/-4 °F
För användning med (applikation) BLI, SPR, ELISA