Läs mer
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Mus IgG2b, Fc-specifik VHH, biotinylerad
Produktkod. p-7235990
Kvantitet:
10μ L
100μ L
Produktkod. 17313493
Brand: Proteintech smsG2bB110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nano-CaptureLigand för mus IgG2b: Fc-specifik enkeldomänantikropp/VHH [CTK0106], biotinylerad.
  • De Nano-CaptureLigand mus-IgG2b fångar och immobiliserar mus-IgG2b-antikroppar och Fc-fragment till avidin/streptavidin-belagda ytor som används i BLI, SPR och ELISA analyser
  • Består av en biotinylerad nanokropp som specifikt binder till mus-IgG2b-antikroppar med hög affinitet och på ett platsriktat sätt
Specifications
Kvantitet 10μ L
Målspecificitet Fc-fragment av mus IgG2b
Konjugera Biotin
Klonalitet Monoklonal
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid +4 °C/+40 °F. Valfritt: Alikvot vid ankomst och förvara vid -20 °C/-4 °F
För användning med (applikation) BLI, SPR, ELISA