Läs mer
Proteintech ChromoTek p53 C-term-Trap Agarose
Beskrivning
- Består av en p53 Nanobody/VHH kopplad till agarospärlor och som binder till C-terminalen av p53
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. |
| Reaktivitet | Testad på människa, mus |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP |
| Mål | p53 |
| Etikett eller färgämne | Agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 100 reaktioner |