Läs mer
Proteintech ChromoTek PARP1-Trap Agarose Beads
Beskrivning
- Består av en PARP1 Nanobody/VHH, som är kopplad till agarospärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande lagra vid 4 °C. Stabil i ett år. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP |
| Mål | Human PARP1, binder inte till PARP2, 3 och 9 |
| Etikett eller färgämne | Agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 20 reaktioner |