Läs mer
Proteintech ChromoTek pSpot1 vektor
Produktkod. 17333323
Change view
Kvantitet:
1,25μ g
Produktkod. Kvantitet
17333323 1,25μ g
1 options
Produktkod. 17333323 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer EV1
 Begränsad artikel
I lager
pSpot1 vektor, E. coli, Spot N-term, Kan., högt uttryck.
  • Plasmiden pSpot1 är en expressionsvektor för Spot-Tag™ fusionsproteiner i E. coli. Efter kloning av proteinet av intresse (POI) in i det multipla kloningsstället (MCS) som tillhandahålls av pSpot1, Spot-Tag™ (sekvens: PDRVRAVSHWSS) kommer att fuseras till N-terminalen av POI.
Specifikationer
Kvantitet 1,25μ g