Läs mer
Proteintech ChromoTek pSpot3 vektor
Beskrivning
- Plasmiden pSpot3 är en expressionsvektor för Spot-Tag™ fusionsproteiner i E. coli. Efter kloning av proteinet av intresse (POI) in i det multipla kloningsstället (MCS) som tillhandahålls av pSpot3, Spot-Tag™ (sekvens: PDRVRAVSHWSS) kommer att fuseras till C-terminalen på POI.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1,25μ g |