Läs mer
Proteintech ChromoTek pSpot5 vektor
Beskrivning
- Plasmiden pSpot5 är en expressionsvektor för Spot-Tag™ fusionsproteiner i S. cerevisiae. Efter kloning av proteinet av intresse (POI) in i det multipla kloningsstället (MCS) som tillhandahålls av pSpot5, Spot-Tag™ (sekvens: PDRVRAVSHWSS) kommer att fuseras till N-terminalen av POI.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1,25μ g |