Läs mer
Proteintech ChromoTek pSpot6 vektor
Produktkod. 17313333
Change view
Kvantitet:
1,25μ g
Produktkod. Kvantitet
17313333 1,25μ g
1 options
Produktkod. 17313333 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer ev6
 Begränsad artikel
I lager
pSpot6 vektor, S. cerevisiae, Spot C-term, Leu/Amp (Ori: CEN/pBR322), lågt uttryck.
  • Plasmiden pSpot6 är en expressionsvektor för Spot-Tag™ fusionsproteiner i S. cerevisiae. Efter kloning av proteinet av intresse (POI) in i det multipla kloningsstället (MCS) som tillhandahålls av pSpot6, Spot-Tag™ (sekvens: PDRVRAVSHWSS) kommer att fuseras till C-terminalen på POI.
Specifikationer
Kvantitet 1,25μ g