Läs mer
Proteintech ChromoTek RFP-Booster Alexa Fluor™ 568
Beskrivning
- anti-RFP VHH/ Nanobody konjugerad till fluorofor för IF, av mCherry och andra röda fluorescerande proteinfusionsproteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Klonalitet | Monoklonal |
| Kvantitet | 50μ L |
| För användning med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC) |
| Konjugera | Alexa Fluor™ 568 |
| Målspecificitet | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Förvara vid -20 °C/-4 °F. Undvik frys-upptiningscykler. Alikvot vid ankomst. Skydda från ljus. |