Läs mer
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO647N
Beskrivning
- anti-RFP VHH/ Nanobody konjugerad till fluorofor för IF, av mCherry och andra röda fluorescerande proteinfusionsproteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Klonalitet | Monoklonal |
| Kvantitet | 10μ L |
| För användning med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC) |
| Konjugera | ATTO647N |
| Målspecificitet | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande lagra vid +4 °C. Stabil i 6 månader. Får ej frysas. Skydda från ljus. |