Läs mer
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetisk agaros
Beskrivning
- Innehåller en RFP Nanobody/VHH kopplad till magnetisk agaros
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, Chip, RIP |
| Mål | mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet |
| Etikett eller färgämne | Magnetisk agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 20 reaktioner |