Läs mer
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270
Produktkod. 17313453
Change view
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för
17313453 200 reaktioner
17303453 20 reaktioner
17323453 400 reaktioner
17383443 10 reaktioner
17393443 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17313453 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer RTD200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
RFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 för immunoutfällning (IP) av RFP-märkta proteiner.
  • RFP-Trap Magnetiska partiklar M-270 rekommenderas starkt när mycket stora proteiner/komplex undersöks och magnetisk separation behövs för IP
  • Består av en RFP VHH/ Nanobody kopplad till magnetiska partiklar M-270
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas.
För användning med (applikation) IP, CoIP
Mål mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet
Etikett eller färgämne Magnetiska partiklar M-270
Art Alpacka
Tillräckligt för 200 reaktioner