Läs mer
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270
Produktkod. 17323453
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
Produktkod. 17323453
Brand: Proteintech rtd400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
RFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 för immunoutfällning (IP) av RFP-märkta proteiner.
  • RFP-Trap Magnetiska partiklar M-270 rekommenderas starkt när mycket stora proteiner/komplex undersöks och magnetisk separation behövs för IP
  • Består av en RFP VHH/ Nanobody kopplad till magnetiska partiklar M-270
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas.
För användning med (applikation) IP, CoIP
Mål mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet
Etikett eller färgämne Magnetiska partiklar M-270
Art Alpacka
Tillräckligt för 400 reaktioner