Läs mer
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 Kit
Beskrivning
- RFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 för immunoutfällning (IP) av RFP-märkta proteiner
- RFP-Trap Magnetiska partiklar M-270 rekommenderas starkt när mycket stora proteiner/komplex undersöks och magnetisk separation behövs för IP
- Består av en RFP VHH/ Nanobody kopplad till magnetiska partiklar M-270
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Tillräckligt för | 20 reaktioner |