Läs mer
Proteintech ChromoTek Spin Columns
Beskrivning
- Spinkolonnerna tillåter snabb tvättning och ren eluering av bundna proteiner.
Spinnkolonner förenklar neddragningen av ditt protein med Nano-fällor kopplade till agarospärlor - Spinnkolonnerna är designade för enkel och bekväm hantering: För tvätt kan du kassera den genomströmmande tvättbufferten; För eluering, samla upp genomflödet efter tillsats av elueringsbufferten
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| För användning med (applikation) | Snabb tvätt och ren eluering av bundna proteiner |
| Typ | Centrifugkolonn |
| Provvolym | 500μ L |