Läs mer
Proteintech ChromoTek Spin Columns
Beskrivelse
- Spinkolonnerna tillåter snabb tvättning och ren eluering av bundna proteiner.
Spinnkolonner förenklar neddragningen av ditt protein med Nano-fällor kopplade till agarospärlor - Spinnkolonnerna är designade för enkel och bekväm hantering: För tvätt kan du kassera den genomströmmande tvättbufferten; För eluering, samla upp genomflödet efter tillsats av elueringsbufferten
Tekniske data
Tekniske data
| Kvantitet | 50/Pk. |
| För användning med (applikation) | Snabb tvätt och ren eluering av bundna proteiner |
| Typ | Centrifugkolonn |
| Provvolym | 500μ L |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?