Läs mer
Proteintech ChromoTek Spot-Cap™
Produktkod. 17383293
Kvantitet:
2 mL
Produktkod. 17383293
Brand: Proteintech eca2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ChromoTek Spot-Cap™ består av en anti-Spot-tag™ Nanobody (VHH), som är kovalent bunden till agaros.
  • Spot-Cap används för att rena Spot-taggade proteiner från cellextrakt från olika organismer som däggdjur, växter, bakterier, jäst, insekter etc. Spot-Cap är konstruerad för skonsam eluering med Spot-peptid vid °4 C och höga utbyten i batch- eller gravitationsflödesformat.
Specifikationer
Kvantitet 2 mL