Läs mer
Proteintech ChromoTek Spot-Label™ ATTO488
Beskrivning
- anti-Spot-Tag VHH/ Nanobody konjugerad till fluorescerande färgämne för immunfluorescens, mikroskopi och immunoblotting av Spot-taggade proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Klonalitet | Monoklonal |
| Kvantitet | 10μ L |
| För användning med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Western Blot |
| Konjugera | ATTO488 |
| Målspecificitet | Spot-tag (PDRVRAVSHWSS) |
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande förvaras vid +4 °C / 40 °F. Stabil i 6 månader. Får ej frysas. Skydda från ljus. |