Läs mer
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ Magnetiska partiklar M-270
Beskrivning
- Innefattar en anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody kopplad till magnetiska partiklar M-270
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, Chip, RIP |
| Mål | Spot-Tag Sequence Motiv PDRVRAVSHWSS |
| Etikett eller färgämne | Magnetiska partiklar M-270 |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 10 reaktioner |