Läs mer
Proteintech ChromoTek TurboGFP-Trap Magnetic Agarose
Beskrivning
- Innehåller en anti-TurboGFP VHH/ Nanobody kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande lagra vid 4 °C. Stabil i ett år. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, ELISA |
| Mål | TurboGFP, CopGFP, Pontellina plumata, maxGFP, maxFP-Green |
| Etikett eller färgämne | Magnetisk agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 10 reaktioner |