Läs mer
Proteintech ChromoTek TurboGFP-Trap Magnetic Agarose Kit
Beskrivning
- TurboGFP-Trap Magnetic Agarose är ett affinitetsreagens för immunoutfällning (IP) av TurboGFP-fusionsproteiner
- Består av en anti-TurboGFP VHH/ Nanobody som är kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Tillräckligt för | 20 reaktioner |