Läs mer
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetisk agaros
Beskrivning
- Består av en anti-V5 Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande lagra vid 4 °C. Stabil i ett år. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, Chip, RIP |
| Mål | V5-taggsekvens GKPIPNPLLGLDST vid N-, C-terminalen eller intern taggning. |
| Etikett eller färgämne | Magnetisk agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 10 reaktioner |