Läs mer
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetisk agaros
Produktkod. 17393543
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
Produktkod. 17393543
Brand: Proteintech v5tma400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ChromoTek V5-Trap™ Magnetic Agarose är ett affinitetsharts för IP av V5-märkta proteiner.
  • Består av en anti-V5 Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Innehåll och lagring Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande lagra vid 4 °C. Stabil i ett år.
För användning med (applikation) IP, CoIP, Chip, RIP
Mål V5-taggsekvens GKPIPNPLLGLDST vid N-, C-terminalen eller intern taggning.
Etikett eller färgämne Magnetisk agaros
Art Alpacka
Tillräckligt för 400 reaktioner