Läs mer
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetisk agarossats
Beskrivning
- ChromoTek V5-Trap™ Magnetic Agarose är ett affinitetsharts för IP av V5-märkta proteiner
- Består av en anti V5 Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Tillräckligt för | 20 reaktioner |