Läs mer
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetiska partiklar M-270
Beskrivning
- V5-Trap Magnetiska partiklar M-270 används för att immunutfälla V5-märkta fusionsproteiner från cellextrakt från olika organismer som däggdjur, växter, bakterier, jäst, insekter etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP |
| Mål | V5-taggsekvens GKPIPNPLLGLDST vid N-, C-terminalen eller intern taggning. |
| Etikett eller färgämne | Magnetiska partiklar M-270 |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 100 reaktioner |