Läs mer
Proteintech ChromoTek Vimentin-Label Atto488
Beskrivning
- anti-vimentin VHH/ Nanobody konjugerad till fluoroforen ATTO488 för IF,& mikroskopi
Specifikationer
Specifikationer
| Klonalitet | Monoklonal |
| Kvantitet | 100μ L |
| För användning med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Immuncytokemi (ICC) |
| Konjugera | ATTO488 |
| Målspecificitet | Vimentin-Label binder specifikt till vimentin-mellanfilamentproteinet. Validerad på MDCK-celler från hund, BHK-celler från gnagare och på humana A549-celler vid stimulering med TGFβ . |
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. Skydda från ljus. |