Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kromotrop 2B
Produktkod. 11397706
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397706 25 g 25g
11307716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397706 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L11330.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 548-80-1 | C16H9N3Na2O10S2 | 513.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 548-80-1
Molekylformel C16H9N3Na2O10S2
Molekylvikt (g/mol) 513.36
MDL-nummer MFCD00003951
InChI-nyckel MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Synonym Acid Red 176; C.I. 16575
PubChem CID 44135472
LEDER [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromotrope 2B
Smältpunkt >300°C
Beilstein 4109733
Merck Index 14,2240
IUPAC-namn dinatrium;5-hydroxi-3-[(4-nitrofenyl)hydrazinyliden]-4-oxonaftalen-2,7-disulfonat
Formel vikt 513.37
Procent renhet 97%
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.