Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kromotrop 2B, ren
Produktkod. 15422132 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422132 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15422132 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 149750250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 548-80-1 | C16H9N3Na2O10S2 | 513.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromotrope 2B
Smältpunkt 300.0°C
CAS 548-80-1
Molekylformel C16H9N3Na2O10S2
MDL-nummer MFCD00003951
Merck Index 15, 2244
Synonym 4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16575, 4, 5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
InChI-nyckel MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Infrarött spektrum Authentic
LEDER [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatrium;5-hydroxi-3-[(4-nitrofenyl)hydrazinyliden]-4-oxonaftalen-2,7-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 513.36
PubChem CID 44135472
Formel vikt 513.35
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Lämplighet suitable for determination of boron
UV-spektrometri Complies
Färg Grön till lila
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromotrope 2B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.