Läs mer
Chromotrope 2R
Produktkod. 11448137
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11448137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17519.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
Används som indikator för komplexometri. Den appliceras också som en bets som används i modifierad Gomori Trichrome bets. Används som färg för cytologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används som en indikator för komplexometri. Den appliceras också som en bets som används i modifierad Gomori Trichrome bets. Används som färg för cytologi.
Löslighet Lösligt i vatten (1 mg
/ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4197-07-3
Molekylvikt (g/mol) 468.36
MDL-nummer MFCD00003955
InChI-nyckel XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
Synonym Acid Red 29; C.I. 16570
PubChem CID 44135388
IUPAC-namn dinatrium;5-hydroxi-4-oxo-3-(fenylhydrazinyliden)naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromotrope 2R
Molekylformel C16H10N2Na2O8S2
Löslighetsinformation Soluble in water (1mg/ml).
Formel vikt 468.37
Kvantitet 100 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.