Läs mer
Chromotrope FB
Produktkod. 11426036
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426036 10 g 10g
11436036 50 g 50g
11446036 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22328.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | 502.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3567-69-9
Molekylformel C20H12N2Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 502.42
MDL-nummer MFCD00003978
InChI-nyckel OJNIRNOPCQQNRY-JZFXEGLSSA-L
Synonym Acid Red 14; C.I. 14720
PubChem CID 44135716
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C\C(=N/NC2=C3C=CC=CC3=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromotrope FB
IUPAC-namn dinatrium;4-oxo-3-[(4-sulfonatonaftalen-1-yl)hydrazinyliden]naftalen-1-sulfonat
Formel vikt 502.42
Kvantitet 10 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.