Läs mer
Chromotropic Acid, Disodium Salt, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15598774 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15598774 25 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 25g
1 options
Produktkod. 15598774 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer J16603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromotropic Acid, Disodium Salt
Namnnotering Dihydrate
CAS 5808-22-0
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Molekylformel C10H10Na2O10S2
MDL-nummer MFCD00150612
Kvantitet 25 g
Synonym chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
InChI-nyckel QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
IUPAC-namn 2,7-disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 400.28
PubChem CID 124202444
Formel vikt 400.29
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent