Läs mer
Chromotropic Acid Disodium Salt Dihydrate, Supelco™
Produktkod. 15814270
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15814270 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15814270 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1024980025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For analysis ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 5808-22-0
Smältpunkt >300°C
MDL-nummer MFCD00150612
Kvantitet 25 g
Synonym Chromotropic acid disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalene disulfonic acid sodium salt, Chromotropic acid disodium salt dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 400.29