Läs mer
Chromotropic Acid Sodium Salt Dihydrate, Extra Pure, SLR, for Formaldehyde Determination, Fisher Chemical
Produktkod. 10020080 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10020080 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10020080 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/6002/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
CAS 5808-22-0
Färg Beige
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 25 g
Molekylformel C10H10Na2O10S2
MDL-nummer MFCD00150612
InChI-nyckel QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
IUPAC-namn 2,7-disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 400.28
Formel vikt 400.28g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.