Läs mer
Chromplete™ 2-propanol, HPLC/GC, uppfyller ACS/USP analytiska krav, Thermo Scientific™
Produktkod. 15950721 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15950721 1 L 1 L
15960721 2.5 L 2.5 L
15970721 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15950721 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001041000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Chromplete produktlinje från Thermo Scientific innehåller reagenser för vanliga analyser och separationer med den konsekvens och precision du förväntar dig. Chromplete Isopropanol är lämplig för HPLC, GC, SFC, TLC , ACS och spektrofotometri.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Chromplete Isopropanol uppfyller analytiska krav för USP och är lämplig för användning i:
  • HPLC kopplat med UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- och RI-detektorer
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Bekämpningsmedelsanalys med GC eller HPLC
  • UV-spektrofotometri
  • Preparativ kromatografi
  • Superkritisk vätske- och tunnskiktskromatografi
  • Reaktioner/analyser som kräver ACS-efterlevnad
  • Extraktions-/koncentrationsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -90°C
Abs. ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
CAS Min % 0.999
Färg ≤5 APHA
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Chromplete
Rester efter avdunstning ≤ 1.0 ppm
Anteckningar om analysprocent Minimum, GC-FID
UN-nummer 1219
Vatten ≤0.05%
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Kokpunkt 83°C
Molekylvikt (g/mol) 60.1
Formel vikt 60.1
Procent renhet 99.9%
Kvalitet ACS/GC/HPLC-gradient/Pesticid/Spektrofotometri
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.