Läs mer
Chromplete™ 2-propanol, HPLC/GC, uppfyller ACS/USP analytiska krav, Thermo Scientific™
Produktkod. 15960721 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15960721 2.5 L 2.5 L
15950721 1 L 1 L
15970721 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15960721 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001042500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
De Chromplete produktlinje från Thermo Scientific innehåller reagenser för vanliga analyser och separationer med den konsekvens och precision du förväntar dig. Chromplete Isopropanol är lämplig för HPLC, GC, SFC, TLC , ACS och spektrofotometri.
Chromplete Isopropanol uppfyller analytiska krav för USP och är lämplig för användning i:
  • HPLC kopplat med UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- och RI-detektorer
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Bekämpningsmedelsanalys med GC eller HPLC
  • UV-spektrofotometri
  • Preparativ kromatografi
  • Superkritisk vätske- och tunnskiktskromatografi
  • Reaktioner/analyser som kräver ACS-efterlevnad
  • Extraktions-/koncentrationsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -90°C
Abs. ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
CAS Min % 0.999
Färg ≤5 APHA
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Chromplete
Rester efter avdunstning ≤ 1.0 ppm
Anteckningar om analysprocent Minimum, GC-FID
UN-nummer 1219
Vatten ≤0.05%
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Kokpunkt 83°C
Molekylvikt (g/mol) 60.1
Formel vikt 60.1
Procent renhet 99.9%
Kvalitet ACS/GC/HPLC-gradient/Pesticid/Spektrofotometri
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromplete 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.